Fenolftalein ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
38705.22
38705.36
38705.22EA
51.34
EUR
38705.22
38705.36
Fenolftalein ACS
Fenolftalein
CAS No.: 77-09-8
Molecular Formula: C20H14O4
Formula Weight: 318.33
Physical Form: Powder
Density: 1.299
Melting Point: 258-262°
Beilstein Reference: 284423
Merck Reference: 14,7243
MDL No.: MFCD00005913
Indicator
Vzorec:
C₂₀H₁₄O₄ Teplota tavenia: 258…262 °C Hustota: 1,299 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005913 Číslo CAS: 77-09-8 EINECS: 201-004-7 REACH: 01-2119498295-24 Merck Index: 14,7243 |