Tlačiť
Fenolftalein ACS
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO417180026EA 413.42 EUR
ACRO417180026 ACRO417185000 ACRO417181000
Fenolftalein ACS
Fenolftalein
Vzorec: C₂₀H₁₄O₄
Mw: 318,33 g/mol
Teplota tavenia: 258…263 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005913
Číslo CAS: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
REACH: 01-2119498295-24
Merck Index: 14,07243
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/01/2297201.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval From pH 8.0 (colorless) to pH 10 (red)
Clarity of alcohol solution Passes test