Tlačiť
2-Aminobenzophenone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
A41208-25G A41208-5G
SIALA41208-25GEA 156.04 EUR
SIALA41208-25G SIALA41208-5G
2-Aminobenzophenone, Sigma-Aldrich®
2-Aminobenzophenone
Vzorec: C₁₃H₁₁NO
Teplota varu: 384 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 105…106 °C
Hustota: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007713
Číslo CAS: 2835-77-0
EINECS: 220-613-9