Tlačiť
3-Benzoylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
261793-25G 261793-5G
SIAL261793-25GEA 654.63 EUR
SIAL261793-25G SIAL261793-5G
3-Benzoylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®
3-Benzoylbenzoic acid
Vzorec: C₁₄H₁₀O₃
Teplota varu: 429 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 162…166 °C
Číslo MDL: MFCD00002518
Číslo CAS: 579-18-0