Tlačiť

2-Benzoylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®

Dodávateľ: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

B12385-500G B12385-25G
SIALB12385-500GEA 169.27 EUR
SIALB12385-500G SIALB12385-25G
2-Benzoylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®
2-Benzoylbenzoic acid
Vzorec: C₁₄H₁₀O₃
Teplota varu: 436 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 128 °C
Číslo MDL: MFCD00002472
Číslo CAS: 85-52-9
EINECS: 201-612-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR