Tlačiť
Benzofenon, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Diphenylmethanone, Diphenyl ketone
M-Clarity™ quality level = MQ200
B9300-1KG-A B9300-25G-A B9300-2KG-A B9300-500G-A
SIALB9300-1KG-AEA 87.04 EUR
SIALB9300-1KG-A SIALB9300-25G-A SIALB9300-2KG-A SIALB9300-500G-A
Benzofenon, Sigma-Aldrich®
Benzofenon
Vzorec: C₁₃H₁₀O
Teplota varu: 305,4 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 47…49 °C
Hustota: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 150 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003076
Číslo CAS: 119-61-9
EINECS: 204-337-6
OSN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01099