Benzofenon ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Diphenylmethanone, Diphenyl ketone
A10739.0B
A10739.0I
A10739.30
A10739.0BEA
90.65
EUR
A10739.0B
A10739.0I
A10739.30
Benzofenon ≥99%
Benzofenon
Purity: 99%
CAS No.: 119-61-9
Molecular Formula: C13H10O
Formula Weight: 182.22
Flash Point: 138°(280°F)
Physical Form: Cryst flakes or powder
Density: 1.111
Appearance: White
Odour: Pleasant
Melting Point: 47-50°
Boiling Point: 305°
Beilstein Reference: 1238185
Merck Reference: 14,1098
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003076
Vzorec:
C₁₃H₁₀O Teplota varu: 305 °C Teplota tavenia: 47…50 °C Hustota: 1,111 Teplota vzplanutia: 138 °C (280 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003076 Číslo CAS: 119-61-9 EINECS: 204-337-6 OSN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,1098 |