Benzofenon 99+%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Diphenylmethanone, Diphenyl ketone
219680500
219680010
219680050
219682500
ACRO219680500EA
35.14
EUR
ACRO219680500
ACRO219680010
ACRO219680050
ACRO219682500
Benzofenon 99+%, pure
Benzofenon
Vzorec:
C₁₃H₁₀O Teplota varu: 305,4 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 47…49 °C Hustota: 1,085 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 143 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003076 Číslo CAS: 119-61-9 EINECS: 204-337-6 ADR: 9,III Merck Index: 13,01099 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to off-white Crystalline powder or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 47 to 49 °C |
GC | ≥99.0 % |