Tlačiť
Benzofenon 99+%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Diphenylmethanone, Diphenyl ketone
219680500 219680010 219680050 219682500
ACRO219680500EA 35.14 EUR
ACRO219680500 ACRO219680010 ACRO219680050 ACRO219682500
Benzofenon 99+%, pure
Benzofenon
Vzorec: C₁₃H₁₀O
Teplota varu: 305,4 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 47…49 °C
Hustota: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 143 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003076
Číslo CAS: 119-61-9
EINECS: 204-337-6
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01099
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 49 °C
GC ≥99.0 %