Tlačiť
Benzofenon 99%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Diphenylmethanone, Diphenyl ketone
105560010 105565000 105560050
ACRO105560010EA 88.25 EUR
ACRO105560010 ACRO105565000 ACRO105560050
Benzofenon 99%, pure
Benzofenon
Vzorec: C₁₃H₁₀O
Teplota varu: 305 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 47…49 °C
Hustota: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 143 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003076
Číslo CAS: 119-61-9
EINECS: 204-337-6
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01099
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 49 °C
GC ≥98.5 %