Tlačiť
2,2-Diphenylpropiononitrile ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,2-Diphenylpropionitrile
A17991.06 A17991.09
A17991.06EA 35.26 EUR
A17991.06 A17991.09
2,2-Diphenylpropiononitrile ≥97%
2,2-Diphenylpropiononitrile
Purity: 97% CAS No.: 5558-67-8 Molecular Formula: C15H13N Formula Weight: 207.28 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5720 Boiling Point: 144-145°/2mm Beilstein Reference: 1955952 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001846
Vzorec: (C₆H₅)₂C(CN)CH₃
Teplota varu: 144…145 °C (2 mmHg)
Hustota: 1,108
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001846
Číslo CAS: 5558-67-8
EINECS: 226-925-1
OSN: 3276
ADR: 6.1,III