Tlačiť
Dichloro(diphenyl)methane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
D61407-100G D61407-25G
SIALD61407-100GEA 282.39 EUR
SIALD61407-100G SIALD61407-25G
Dichloro(diphenyl)methane, Sigma-Aldrich®
Dichloro(diphenyl)methane
Vzorec: (C₆H₅)₂CCl₂
Teplota varu: 305 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 148 °C
Hustota: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000811
Číslo CAS: 2051-90-3
EINECS: 218-134-5
OSN: 3265
ADR: 8,II