Tlačiť
Bromkrezolový purpur, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 5',5''-Dibromo-o-cresolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
B5880-100G B5880-25G B5880-5G
SIALB5880-100GEA 908.54 EUR
SIALB5880-100G SIALB5880-25G SIALB5880-5G
Bromkrezolový purpur, Sigma-Aldrich®
Bromkrezolový purpur
Vzorec: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
Mw: 540.23
Teplota tavenia: 242
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011681
Číslo CAS: 115-40-2
EINECS: 204-087-8
Merck Index: 13,01371