Tlačiť
Bromkrezolový purpur ACS, Reag. Ph. Eur., Supelco®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 5',5''-Dibromo-o-cresolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.03025.0005 1.03025.0025
1.03025.0005EA 73 EUR
1.03025.0005 1.03025.0025
Bromkrezolový purpur ACS, Reag. Ph. Eur., Supelco®
Bromkrezolový purpur
Vzorec: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
Mw: 540.23
Teplota tavenia: 242
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011681
Číslo CAS: 115-40-2
EINECS: 204-087-8
Merck Index: 13,01371
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 242 °C
Molar Mass 540.22 g/mol
Bulk Density 515 kg/m3