Tlačiť
Bromkrezolová zeleň, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL114359-25GEA 456.71 EUR
SIAL114359-1G SIAL114359-25G SIAL114359-5G
Bromkrezolová zeleň, Sigma-Aldrich®
Bromkrezolová zeleň
Vzorec: C₂₁H₁₄Br₄O₅S
Mw: 698,02 g/mol
Teplota tavenia: 217…218 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005874
Číslo CAS: 76-60-8
EINECS: 200-972-8
Merck Index: 13,01370
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/36/2301336.jpg