Tlačiť
Bromkrezolová zeleň, powder pH-indicator
Dodávateľ: VWR Chemicals
200125BEA 292.61 EUR
200125B
Bromkrezolová zeleň, powder pH-indicator
Bromkrezolová zeleň
Vzorec: C₂₁H₁₄Br₄O₅S
Mw: 698,02 g/mol
Teplota tavenia: 217…218 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005874
Číslo CAS: 76-60-8
EINECS: 200-972-8
Merck Index: 13,01370
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/36/2301336.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Transition range pH 3.8 - 5.4 Yellowish green to blue
Appearance of solution Passes test
Transition range (according to ACS) Passes test
Loss on drying (110°C) Max. 3.00 %
Conforms to ACS Passes test