Bromkrezolová zeleň ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
402930010
402930100
402930050
ACRO402930010EA
35.42
EUR
ACRO402930010
ACRO402930100
ACRO402930050
Bromkrezolová zeleň ACS
Bromkrezolová zeleň
Vzorec:
C₂₁H₁₄Br₄O₅S Teplota tavenia: 225 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005874 Číslo CAS: 76-60-8 EINECS: 200-972-8 Merck Index: 13,01370 |
|
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Yellow to beige to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Visual transition interval | from pH 3.8 (yellow) to pH 5.4 (blue) |
Clarity of solution | Passes test |