Tlačiť
Tetrabromophenol blue, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
189910050 189910250
ACRO189910050EA 156.44 EUR
ACRO189910050 ACRO189910250
Tetrabromophenol blue, pure
Tetrabromophenol blue
Vzorec: C₁₉H₆Br₈O₅S
Teplota tavenia: 203…205 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005876
Číslo CAS: 4430-25-5
EINECS: 224-622-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
HPLC ≥85 %
UV Lambda max 608 to 618 nm
Specific extinction E (1%/1cm) (0.01 g/l 50% ethanol, buffer pH 5)