Tlačiť
bromfenolová modř, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
M-Clarity™ quality level = MQ200
114391-25G 114391-5G
SIAL114391-25GEA 234.73 EUR
SIAL114391-25G SIAL114391-5G
bromfenolová modř, Sigma-Aldrich®
bromfenolová modř
Vzorec: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Mw: 669.97
Teplota tavenia: 273
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005875
Číslo CAS: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Merck Index: 13,01429