Tlačiť
bromfenolová modř ACS, Reag. Ph. Eur., Supelco®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.08122.0005 1.08122.0025
1.08122.0005EA 81.03 EUR
1.08122.0005 1.08122.0025
bromfenolová modř ACS, Reag. Ph. Eur., Supelco®
bromfenolová modř
Vzorec: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Mw: 669.97
Teplota tavenia: 273
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005875
Číslo CAS: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Merck Index: 13,01429
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 273 °C (decomposition)
Molar Mass 669.96 g/mol
Bulk Density 730 kg/m3