Tlačiť
bromfenolová modř, pure indicator
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
151340250 151341000
ACRO151340250EA 134.38 EUR
ACRO151340250 ACRO151341000
bromfenolová modř, pure indicator
bromfenolová modř
Vzorec: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Teplota tavenia: 279 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005875
Číslo CAS: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Merck Index: 13,01429
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Pink-orange to red Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.1 % in ethanol) Clear
Specific extinction E (1%/1cm) ≥1100 (592 nm, in buffer)
Visual transition interval from pH 3.0 (yellow) to pH 4.6 (blue)