Tlačiť
bromtymolová modř, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3′,3″-Dibromothymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
114413-25G 114413-5G
SIAL114413-25GEA 297.63 EUR
SIAL114413-25G SIAL114413-5G
bromtymolová modř, Sigma-Aldrich®
bromtymolová modř
Vzorec: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
Mw: 624.39
Teplota tavenia: 204…202 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005872
Číslo CAS: 76-59-5
EINECS: 200-971-2
Merck Index: 13,01430