Tlačiť
bromtymolová modř
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 3′,3″-Dibromothymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
A17746.09 A17746.18 A17746.30
A17746.09EA 48.13 EUR
A17746.09 A17746.18 A17746.30
bromtymolová modř
bromtymolová modř
CAS No.: 76-59-5 Molecular Formula: C27H28Br2O5S Formula Weight: 624.39 Melting Point: 200-202° Beilstein Reference: 373934 Merck Reference: 14,1445 MDL No.: MFCD00005872
Vzorec: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
Mw: 624.39
Teplota tavenia: 200…202 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005872
Číslo CAS: 76-59-5
EINECS: 200-971-2
Merck Index: 13,01430