bromtymolová modř ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
32638.06
32638.14
32638.06EA
53.35
EUR
32638.06
32638.14
bromtymolová modř ACS
bromtymolová modř
CAS No.: 76-59-5
Molecular Formula: C27H28Br2O5S
Formula Weight: 624.39
Physical Form: Crystalline
Appearance: Pale brown to red
Melting Point: 200-202°
Beilstein Reference: 373934
Merck Reference: 14,1445
MDL No.: MFCD00005872
Vzorec:
C₂₇H₂₈Br₂O₅S Teplota tavenia: 200…202 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005872 Číslo CAS: 76-59-5 EINECS: 200-971-2 Merck Index: 14,1445 |