Tlačiť
bromtymolová modř ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
32638.06 32638.14
32638.06EA 53.35 EUR
32638.06 32638.14
bromtymolová modř ACS
bromtymolová modř
CAS No.: 76-59-5 Molecular Formula: C27H28Br2O5S Formula Weight: 624.39 Physical Form: Crystalline Appearance: Pale brown to red Melting Point: 200-202° Beilstein Reference: 373934 Merck Reference: 14,1445 MDL No.: MFCD00005872
Vzorec: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
Teplota tavenia: 200…202 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005872
Číslo CAS: 76-59-5
EINECS: 200-971-2
Merck Index: 14,1445