Tlačiť
bromtymolová modř, pure indicator
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 3′,3″-Dibromothymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
151360250 151361000 151365000
ACRO151360250EA 100.68 EUR
ACRO151360250 ACRO151361000 ACRO151365000
bromtymolová modř, pure indicator
bromtymolová modř
Vzorec: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
Mw: 624.39
Teplota tavenia: 204 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005872
Číslo CAS: 76-59-5
EINECS: 200-971-2
Merck Index: 13,01430
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light pink to brown to purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Solubility (0.1 % in ethanol) Clear
Visual transition interval from pH 6.0 (yellow) to pH 7.6 (blue)