Tlačiť
4-Bromobenzophenone 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (4-Bromophenyl)(phenyl)methanone, p-Bromobenzophenone
106720250 106721000
ACRO106720250EA 51.67 EUR
ACRO106720250 ACRO106721000
4-Bromobenzophenone 97%
4-Bromobenzophenone
Vzorec: C₁₃H₉BrO
Mw: 261.12
Teplota varu: 350
Teplota tavenia: 78…82 °C
Číslo MDL: MFCD00000103
Číslo CAS: 90-90-4
EINECS: 202-024-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 82 °C
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA