Tlačiť
1-tert-Butyl-4-ethynylbenzene 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-(tert-Butyl)-4-ethynylbenzene, (4-tert-Butylphenyl)ethyne, (4-tert-Butylphenyl)acetylene, 4-tert-Butylphenylacetylene, 1-Ethynyl-4-tert-butylbenzene
380850050 380850250
ACRO380850050EA 83.03 EUR
ACRO380850050 ACRO380850250
1-tert-Butyl-4-ethynylbenzene 96%
1-tert-Butyl-4-ethynylbenzene
Vzorec: C₁₂H₁₄
Teplota varu: 130 °C (40 mmHg)
Teplota vzplanutia: 82,2 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00190197
Číslo CAS: 772-38-3
OSN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5270 to 1.5310 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %