Tlačiť
Sodium toluene-4-sulphonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: p-Toluenesulphonic acid sodium salt, Sodium p-toluenesulphonate, Toluene-4-sulphonic acid sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
152536-100G 152536-500G 152536-5G
SIAL152536-100GEA 77.82 EUR
SIAL152536-100G SIAL152536-500G SIAL152536-5G
Sodium toluene-4-sulphonate, Sigma-Aldrich®
Sodium toluene-4-sulphonate
Vzorec: C₇H₇NaO₃S
Mw: 194.19
Číslo MDL: MFCD00798566
Číslo CAS: 657-84-1
EINECS: 211-522-5