Tlačiť
Sodium toluene-4-sulphonate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21125.0005 8.21125.0250
8.21125.0005EA 38.19 EUR
8.21125.0005 8.21125.0250
Sodium toluene-4-sulphonate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Sodium toluene-4-sulphonate
Vzorec: C₇H₇NaO₃S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00798566
Číslo CAS: 657-84-1
EINECS: 211-522-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 194.18 g/mol
Synonyms 4-Toluenesulfonic acid sodium salt
Hill Formula C7H7NaO3S
Chemical Formula 4-(CH3)C6H4SO3Na