Tlačiť
Sodium toluene-4-sulphonate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: p-Toluenesulphonic acid sodium salt, Sodium p-toluenesulphonate, Toluene-4-sulphonic acid sodium salt
421231000 421235000
ACRO421231000EA 91.33 EUR
ACRO421231000 ACRO421235000
Sodium toluene-4-sulphonate
Sodium toluene-4-sulphonate
Vzorec: C₇H₇NaO₃S
Mw: 194.19
Teplota tavenia: >400 °C
Teplota vzplanutia: >500 °C
Číslo MDL: MFCD00798566
Číslo CAS: 657-84-1
EINECS: 211-522-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration after Ion exchange ≥97.5 %
Titration with TBAH ≥98.0 %