Tlačiť
Methyltoluen-4-sulfonát ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Methyl 4-methylbenzenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid methyl ester, Methyl p-toluenesulphonate, Toluene-4-sulphonic acid methyl ester
A10881.0B A10881.30
A10881.0BEA 152.61 EUR
A10881.0B A10881.30
Methyltoluen-4-sulfonát ≥98%
Methyltoluen-4-sulfonát
Purity: 98% CAS No.: 80-48-8 Molecular Formula: C8H10O3S Formula Weight: 186.23 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 152°(305°F) Refractive Index: 1.5185 Melting Point: 24-28° Boiling Point: 140°/20mm Beilstein Reference: 609209 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00008417
Vzorec: C₈H₁₀O₃S
Mw: 186.23
Teplota varu: 140 °C (20 mmHg)
Teplota tavenia: 24…28 °C
Hustota: 1.234
Teplota vzplanutia: 152 °C (305 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008417
Číslo CAS: 80-48-8
EINECS: 201-283-5
OSN: 3261
ADR: 8 II