p-Toluenesulphonyl hydrazide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4-Methylbenzenesulphonylhydrazide, 4-Toluenesulphonyl hydrazide, 4-Methylbenzenesulphonhydrazide, 4-Methylbenzenesulphonic acid hydrazide, 4-Methylbenzenesulphonohydrazide, Toluene-4-sulphonohydrazide
A13529.14
A13529.22
A13529.36
A13529.14EA
50.54
EUR
A13529.14
A13529.22
A13529.36
p-Toluenesulphonyl hydrazide ≥98%
p-Toluenesulphonyl hydrazide
Purity: 98%
CAS No.: 1576-35-8
Molecular Formula: C7H10N2O2S
Formula Weight: 186.23
Melting Point: 108-111°
Beilstein Reference: 610130
UN No.: 3226
MDL No.: MFCD00007588
Vzorec:
C₇H₁₀N₂O₂S Teplota varu: 332 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 108…111 °C Hustota: 1,4 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007588 Číslo CAS: 1576-35-8 EINECS: 216-407-3 OSN: 3226 ADR: 4.1,II |