Tlačiť
p-Toluenesulphonyl hydrazide 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Methylbenzenesulphonylhydrazide, 4-Toluenesulphonyl hydrazide, 4-Methylbenzenesulphonhydrazide, 4-Methylbenzenesulphonic acid hydrazide, 4-Methylbenzenesulphonohydrazide, Toluene-4-sulphonohydrazide
157860250 157861000 157865000
ACRO157860250EA 45.73 EUR
ACRO157860250 ACRO157861000 ACRO157865000
p-Toluenesulphonyl hydrazide 97%
p-Toluenesulphonyl hydrazide
Vzorec: C₇H₁₀N₂O₂S
Teplota varu: 332 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 109…113 °C
Hustota: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007588
Číslo CAS: 1576-35-8
EINECS: 216-407-3
OSN: 3226
ADR: 4.1,
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 113 °C (Dec)
HPLC ≥96.0 %