Tlačiť
Toluen-4-sulfonamid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: PTSA, p-Toluenesulphonamide, 4-Methylbenzenesulphonamide, 4-Toluenesulphonamide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08230.0100 8.08230.1000
8.08230.0100EA 33.57 EUR
8.08230.0100 8.08230.1000
Toluen-4-sulfonamid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Toluen-4-sulfonamid
Vzorec: C₇H₉NO₂S
Teplota varu: 322 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 136…138 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011692
Číslo CAS: 70-55-3
EINECS: 200-741-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 3200 mg/l (25 °C)
Melting Point 136 - 138 °C
Molar Mass 171.21 g/mol
Boiling Point 220 - 222 °C (13 hPa)
Flash Point 202 °C