Tlačiť
Toluen-4-sulfonamid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: PTSA, p-Toluenesulphonamide, 4-Methylbenzenesulphonamide, 4-Toluenesulphonamide
147690010 147692500 147690050
ACRO147690010EA 117.36 EUR
ACRO147690010 ACRO147692500 ACRO147690050
Toluen-4-sulfonamid 99%
Toluen-4-sulfonamid
Vzorec: C₇H₉NO₂S
Mw: 171.22
Teplota varu: 221 °C (10 mmHg)
Teplota tavenia: 136…140 °C
Teplota vzplanutia: 202 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011692
Číslo CAS: 70-55-3
EINECS: 200-741-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 140 °C
HPLC ≥98.5 %