Tlačiť
Toluen-2-sulfonamid 99
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Methylbenzene-1-sulphonamide, 2-Methylbenzenesulphonamide, o-Toluenesulphonamide
B20544.09 B20544.18
B20544.09EA 60.08 EUR
B20544.09 B20544.18
Toluen-2-sulfonamid 99
Toluen-2-sulfonamid
Purity: 99% CAS No.: 88-19-7 Molecular Formula: C7H9NO2S Formula Weight: 171.22 Flash Point: 178°(352°F) Melting Point: 156° Boiling Point: 210°/1mm Beilstein Reference: 1102362 MDL No.: MFCD00007934
Vzorec: C₇H₉NO₂S
Mw: 171.22
Teplota varu: 210 °C (1 mmHg)
Teplota tavenia: 156 °C
Teplota vzplanutia: 178 °C (352 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007934
Číslo CAS: 88-19-7
EINECS: 201-808-0