m-Toluenesulphonyl chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
3-Toluenesulphonyl chloride, Toluene-3-sulphonyl chloride, Toluene-m-sulphonyl chloride
A15458.14
A15458.03
A15458.22
A15458.14EA
296.03
EUR
A15458.14
A15458.03
A15458.22
m-Toluenesulphonyl chloride ≥98%
m-Toluenesulphonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 1899-93-0
Molecular Formula: C7H7ClO2S
Formula Weight: 190.65
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5480
Odour: Acrid
Boiling Point: 252-253°
Beilstein Reference: 2087865
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00051747
Vzorec:
C₇H₇ClO₂S Teplota varu: 252…253 °C Teplota tavenia: 11,7 °C Hustota: 1,314 Teplota vzplanutia: 107 °C (224 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00051747 Číslo CAS: 1899-93-0 OSN: 3265 ADR: 8,II |