Tlačiť
m-Toluenesulphonyl chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Toluenesulphonyl chloride, Toluene-3-sulphonyl chloride, Toluene-m-sulphonyl chloride
A15458.14 A15458.03 A15458.22
A15458.14EA 296.03 EUR
A15458.14 A15458.03 A15458.22
m-Toluenesulphonyl chloride ≥98%
m-Toluenesulphonyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 1899-93-0 Molecular Formula: C7H7ClO2S Formula Weight: 190.65 Flash Point: 107°(224°F) Refractive Index: 1.5480 Odour: Acrid Boiling Point: 252-253° Beilstein Reference: 2087865 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00051747
Vzorec: C₇H₇ClO₂S
Teplota varu: 252…253 °C
Teplota tavenia: 11,7 °C
Hustota: 1,314
Teplota vzplanutia: 107 °C (224 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051747
Číslo CAS: 1899-93-0
OSN: 3265
ADR: 8,II