o-Toluenesulphonyl chloride 80%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 97%
CAS No.: 133-59-5
Molecular Formula: C7H7ClO2S
Formula Weight: 190.65
Flash Point:
Vzorec:
C₇H₇ClO₂S Teplota varu: 154 °C (10 mmHg) Teplota tavenia: 10 °C Hustota: 1,338 Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00024874 Číslo CAS: 133-59-5 EINECS: 205-113-0 OSN: 3265 ADR: 8,II |