4-Toluenethiol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
138710100
138711000
138715000
138710025
ACRO138710100EA
70.6
EUR
ACRO138710100
ACRO138711000
ACRO138715000
ACRO138710025
4-Toluenethiol 98%
4-Toluenethiol
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to yellow Fused solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 40 to 44 °C |
GC | ≥97.5 % |
Elemental Analysis | 15.53 to 16.83 % N |
Specific optical rotation | +15° to +25° (20 °C, 589 nm) (c=1, water) |