Tlačiť
3-Phenoxytoluene ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Phenyl m-tolyl ether, 1-Methyl-3-phenoxybenzene
B21899.14 B21899.22
B21899.14EA 72.2 EUR
B21899.14 B21899.22
3-Phenoxytoluene ≥97%
3-Phenoxytoluene
Purity: 97% CAS No.: 3586-14-9 Molecular Formula: C13H12O Formula Weight: 184.24 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5740 Boiling Point: 271-273° Beilstein Reference: 2045714 MDL No.: MFCD00008531
Vzorec: C₁₃H₁₂O
Teplota varu: 271…273 °C
Hustota: 1,052
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008531
Číslo CAS: 3586-14-9
EINECS: 222-716-4