Tlačiť
5-(Hydroxymethyl)resorcinol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
344060050 344060250
ACRO344060050EA 112.31 EUR
ACRO344060050 ACRO344060250
5-(Hydroxymethyl)resorcinol 98%
5-(Hydroxymethyl)resorcinol
Vzorec: C₇H₈O₃
Teplota tavenia: 181…186 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016867
Číslo CAS: 29654-55-5
EINECS: 249-751-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to beige-pink to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 181 to 186 °C
HPLC ≥97.5 %