Tlačiť
4-Hydroxybenzyl alcohol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (4-Hydroxyphenyl)methanol, p-Hydroxybenzyl Alcohol, 4-(Hydroxymethyl)phenol
121030250 121031000 121035000
ACRO121030250EA 85.84 EUR
ACRO121030250 ACRO121031000 ACRO121035000
4-Hydroxybenzyl alcohol 97%
4-Hydroxybenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₈O₂
Mw: 124.14
Teplota varu: 252
Teplota tavenia: 110…112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004658
Číslo CAS: 623-05-2
EINECS: 210-768-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige to pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
TMS 0.028 to 0.032 v/v%