Tlačiť
3-Hydroxybenzyl alcohol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (3-Hydroxyphenyl)methanol, KSD 2405, 3-(Hydroxymethyl)phenol
121020050 121020250 121025000
ACRO121020050EA 48.13 EUR
ACRO121020050 ACRO121020250 ACRO121025000
3-Hydroxybenzyl alcohol 97%
3-Hydroxybenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₈O₂
Mw: 124.14
Teplota tavenia: 67…71 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004643
Číslo CAS: 620-24-6
EINECS: 210-633-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 71 °C
GC ≥96.0 %