Tlačiť
Salicyl alcohol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (2-Hydroxyphenyl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)phenol, 2-Hydroxybenzyl alcohol, Saligenin
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20662.0050 8.20662.0250 8.20662.0010
8.20662.0050EA 88.12 EUR
8.20662.0050 8.20662.0250 8.20662.0010
Salicyl alcohol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Salicyl alcohol
Vzorec: C₇H₈O₂
Mw: 124.14
Teplota varu: 268
Teplota tavenia: 82
Hustota: 1.1613 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004617
Číslo CAS: 90-01-7
EINECS: 201-960-5
Merck Index: 12,08477
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 63 g/l (20 °C)
Melting Point 83 - 86 °C
Molar Mass 124.14 g/mol
Synonyms Saligenine, Salicyl alcohol
Hill Formula C7H8O2
Chemical Formula 2-(OH)C6H4CH2OH