Tlačiť
Salicyl alcohol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (2-Hydroxyphenyl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)phenol, 2-Hydroxybenzyl alcohol, Saligenin
173330250 173331000 173330010
ACRO173330250EA 45.66 EUR
ACRO173330250 ACRO173331000 ACRO173330010
Salicyl alcohol 97%
Salicyl alcohol
Vzorec: C₇H₈O₂
Mw: 124.14
Teplota varu: 268
Teplota tavenia: 83…87 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004617
Číslo CAS: 90-01-7
EINECS: 201-960-5
Merck Index: 12,08477
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light beige Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 87 °C
GC ≥96.0 %