Tlačiť
2-Methylhydroquinone 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Methylhydroquinone
150830010 150832500 150830050
ACRO150830010EA 262.37 EUR
ACRO150830010 ACRO150832500 ACRO150830050
2-Methylhydroquinone 99%
2-Methylhydroquinone
Vzorec: C₇H₈O₂
Mw: 124.14
Teplota varu: 285
Teplota tavenia: 126 °C
Teplota vzplanutia: 172 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002345
Číslo CAS: 95-71-6
EINECS: 202-443-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥126 °C
GC ≥98.5 %
Ash ≤0.1 %