Tlačiť
2-tert-Butylhydroquinone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
112941-100G 112941-500G 112941-5G
SIAL112941-100GEA 64.18 EUR
SIAL112941-100G SIAL112941-500G SIAL112941-5G
2-tert-Butylhydroquinone, Sigma-Aldrich®
2-tert-Butylhydroquinone
Vzorec: C₁₀H₁₄O₂
Teplota varu: 273 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 128 °C
Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 171 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002344
Číslo CAS: 1948-33-0
EINECS: 217-752-2
OSN: 3077
ADR: 9,III