Tlačiť
2-tert-Butylhydroquinone 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: t-Butylhydroquinone, 2-t-Butylhydroquinone, 2-(tert-Butyl)benzene-1,4-diol(may occur to produce black solid), tert-Butylhydroquinone, TBHQ
150820020 150820050 150822500 150825000
ACRO150820020EA 488.17 EUR
ACRO150820020 ACRO150820050 ACRO150822500 ACRO150825000
2-tert-Butylhydroquinone 97%
2-tert-Butylhydroquinone
Vzorec: C₁₀H₁₄O₂
Teplota varu: 273 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 125…130 °C
Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 171 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002344
Číslo CAS: 1948-33-0
EINECS: 217-752-2
OSN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to tan Crystalline powder (May contain black particles)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 130 °C
GC ≥96.0 %