4-terc-Butylpyrokatechol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4-(tert-Butyl)benzene-1,2-diol, 4-tert-Butylcatechol
A14599.0B
A14599.0I
A14599.30
A14599.0BEA
173.44
EUR
A14599.0B
A14599.0I
A14599.30
4-terc-Butylpyrokatechol ≥98%
4-terc-Butylpyrokatechol
Purity: 98%
CAS No.: 98-29-3
Molecular Formula: C10H14O2
Formula Weight: 166.22
Flash Point: 151°(303°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 284-286°
Beilstein Reference: 2043335
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00002201
Vzorec:
C₁₀H₁₄O₂ Mw: 166.22 Teplota varu: 284…286 °C Teplota tavenia: 53…57 °C Hustota: 1.049 Teplota vzplanutia: 151 °C (303 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002201 Číslo CAS: 98-29-3 EINECS: 202-653-9 OSN: 2923 ADR: 8 III |