Tlačiť
4-terc-Butylpyrokatechol 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
154351000 154355000 154350025 154350100
ACRO154351000EA 45.73 EUR
ACRO154351000 ACRO154355000 ACRO154350025 ACRO154350100
4-terc-Butylpyrokatechol 99%
4-terc-Butylpyrokatechol
Vzorec: C₁₀H₁₄O₂
Teplota varu: 285 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 53…56 °C
Hustota: 1,049 g/cm³
Teplota vzplanutia: 129 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002201
Číslo CAS: 98-29-3
EINECS: 202-653-9
OSN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to cream Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≤0.7 % Catechol